Läs mer
EKASTU Safety Huvudsele för C 607/SFERA
Produktkod. 10261593
Change view
Huvudsele för C 607/SFERA
Produktkod.
10261593 Huvudsele för C 607/SFERA
1 options
Produktkod. 10261593 Leverantör EKASTU Safety Leverantörsnummer 465569
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-01-2027
EKASTU Huvudsele för helmaskar
Specifikationer
Produkttyp Pannband
För användning med (utrustning) Helmask C 607/Selecta (Klass 2), Helmask SFERA (Klass 3)
Modell Huvudsele för C 607 och SFERA