Läs mer
3M™ Versaflo™ S-seriens huvudskydd
Produktkod. 11775314 Handla allt 3M Produkter
Change view
Storlek:
Liten
Betydande
Förpackningsstorlek:
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11775314 Betydande Varje
11785314 Liten -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11775314 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000000142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    963.00 SEK
    540.48 SEK / Paket med 1
    Save 422.52 SEK
    43% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för applikationer som kräver frekvent byte av hela headtop-enheten, såsom läkemedelstillverkning eller där det är mindre nedsmutsning av yttertyget. De 3M Versaflo S-Series Head Cover är kompatibel med många PAPR-system.
Lämplig för applikationer som kräver frekvent byte av hela headtop-enheten, såsom läkemedelstillverkning eller där det är mindre nedsmutsning av yttertyget. För kassering kan upphängningsenheten och luftinloppskomponenterna snabbt tas bort och separeras för separerade avfallsströmmar, där faciliteter finns tillgängliga.
  • Huvudskydd med integrerad huvudupphängning som ger täckning för huvud och ansikte.
  • Ger ögon- och ansiktsskydd till EN—166 vätskestänk och låg energipåverkan (grad F)— samma klassificering för slagtålighet som skyddsglasögon.
  • Tillverkad av ett allmänt, kostnadseffektivt laminerat filmtyg.
  • Huvudskydd på ingångsnivå för motordrivet andningsskydd.
  • Ingen montering krävs.
  • Färdig att använda ur kartongen.
  • Utmärkt synfält, särskilt nedåt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 166:2:F:3,‎ EN 12941 TH3,‎ CE-godkänd,‎ EN14594 3A
Färg Vitt
Material Spunbunden polypropen
Produkttyp Huvudskydd
Storlek Betydande
För användning med (applikation) Gas, ånga och partiklar, vätskestänk, flygande partiklar/damm med låg energi
Inkluderar Integrerad huvudupphängning
Material (lins) PETG
Vikt (metrisk) 110 g