Läs mer
DWK Life Sciences Headspace-flaska
Handla allt DWK Life Sciences Produkter
Volym (metrisk):
5 ml
10 ml
20 ml
Diameter (metrisk) Yttre:
20 mm
22 mm
22,5 mm
22,75 mm
Markeringspunkt:
Ja
Nej
Stil:
Platt bas, lång hals
Platt bas, standard hals
Rund bas, standard hals
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
Flaskor för gaskromatografi (headspace-flaskor) finns i olika storlekar och kommer med crimp- eller skruvfinish. Headspace-flaskor måste tåla högt inre tryck. Därför är väggtjockleken på headspace-flaskor högre jämfört med standardflaskor för vätskekromatografi: 1,2 mm mot 0,9 mm. Headspace-flaskor finns med platt och rundad botten. Den rundade botten är mer robust och därför mer motståndskraftig mot det höga tryck som byggs upp inuti flaskan under uppvärmningsprocessen.
- Rundade bottnar och axlar är mer robusta och möjliggör jämn uppvärmning och säkrare drift vid höga temperaturer
- Ökad väggtjocklek (1,2 mm) jämfört med standardkromatografiflaskor (0,9 mm)
- Flaskor med fasad/HS-finish har en tätare tätning på grund av en reducerad tätningsyta mellan crimp och glas
- Flaskor med rundad botten är idealiska för automatisk transport: flaskan faller lättare ner i värmeblock och ställ
- Förpackad i återförslutbara, manipuleringssäkra PP-lådor för skydd mot kontaminering under transport och lagring
- Kan användas i kombination med vanliga aluminiumtätningar, magnetiska tätningar eller tryckavlastningstätningar
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22,5 mm |
| Material | Borosilikatglas (5.1) |
| Volym (metrisk) | 10 ml |
| För användning med (applikation) | Gaskromatografi (GC) |
| Hals stil | Lång hals |
| Stil | Platt bas, lång hals |
| Basstil | Plan |
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Höjd (metrisk) | 46 mm |
| Visa mer |