Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-flaska, fasad krymphals, bärnstensfärgat glas
Handla allt Fisherbrand ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 23 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 22 mL |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Hals stil | Fasad Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 mL |
| Basstil | Rund Botten |
| Visa mer |