Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-Vial, Crimp, Long Neck, Amber Glass
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Bärnsten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 20.9 mL |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Hals stil | Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 20 mL |
| Basstil | Rund bas |
| Visa mer |