Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-Vial, Crimp, Long Neck, Clear Glass
Produktkod. 10680843 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Volym (metrisk):
11,7 ml
20,9 ml
21,2 ml
Basstil:
Platt botten
Rund Botten
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Basstil unitSize
10680843 11,7 ml Platt botten Paket med 100
12971231 21,2 ml Platt botten Paket med 100
10070952 20,9 ml Rund Botten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10680843
Från kemikalier till kromatografi
Använd kampanjkoden 27991
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rundad eller platt botten.
  • Crimp Neck
  • Platt botten
  • Lång hals
  • Glas
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 11,7 ml
För användning med (applikation) Headspace
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 10 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 46 mm