Specifications
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 20 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 8 ml |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 5 mL |
| Basstil | Platt botten |
| Kvantitet | 100 |
| Show More |