Specifications
| Färg | Bärnsten |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 12,3 ml |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Hals stil | Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 10 mL |
| Basstil | Rund Botten |
| Show More |