Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-Vial, Crimp Neck, Glas
Handla allt Fisherbrand Produkter
Volym (metrisk):
8 mL
12.2 mL
12.3 mL
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 12.3 mL |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Hals stil | Crimp |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 10 mL |
| Basstil | Rund Botten |
| Visa mer |