Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-Vial, Crimp Neck, Glas
Produktkod. 11520545 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
8 ml
12,2 ml
12,3 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
11520545 12,2 ml Klart Paket med 100
10192652 8 ml Klart Paket med 100
10681033 12,3 ml Klart Paket med 100
10195012 12,3 ml Bärnsten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11520545
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 22-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i rundad eller platt botten.
  • Crimp Neck
  • Finns i klart eller bärnstensglas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 20 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 12,2 ml
För användning med (applikation) Headspace
Hals stil Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 10 mL
Basstil Platt botten
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20
Markeringspunkt Nej
Höjd (metrisk) 54.5 mm
Produkttyp 1:a hydrolytiska klassen