Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-flaska, precisionsgänga, glas
Produktkod. 11506114 Handla allt Fisherbrand Traceable Produkter
Change view
Volym (metrisk):
10,8 ml
20,6 ml
Färg:
Bärnsten
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Volym (metrisk) Färg Förpackningsstorlek
11506114 10,8 ml Klart Paket med 100
12941221 20,6 ml Klart Paket med 100
11526114 10,8 ml Bärnsten Paket med 100
12951221 20,6 ml Bärnsten Paket med 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11506114
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Finns i rundad eller platt botten.
  • Platt botten
  • Fasad topp eller platt DIN Crimp Neck/Screw Neck
  • Klart eller bärnstensfärgat glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 10,8 ml
För användning med (applikation) Headspace
Hals stil Precisionsgänga
Förpackningstyp Box av polypropen
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 8 mL
Basstil Rund bas
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND18
Höjd (metrisk) 46 mm