Specifikationer
| Färg | Klart |
| Diameter (metrisk) Yttre | 22.5 mm |
| Material | Glas |
| Volym (metrisk) | 20,6 ml |
| För användning med (applikation) | Headspace |
| Hals stil | Precisionsgänga |
| Förpackningstyp | CleanPack, polypropenlåda |
| Volym (metrisk) Rest | <800μ L |
| Volym (metrisk) Fungerar | 18 mL |
| Basstil | Rund Botten |
| Visa mer |