Läs mer
Fisherbrand™ Headspace-Vial, SPME Crimp Neck, klart glas
Produktkod. 10510323 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Klart
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Produktkod. 10510323
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Rundad botten.
  • Crimp Neck
  • Rundad botten
  • Glas
  • Klart
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Klart
Diameter (metrisk) Yttre 22.5 mm
Material Glas
Volym (metrisk) 21.2 mL
För användning med (applikation) SPME
Hals stil Special Crimp
Förpackningstyp CleanPack, polypropenlåda
Volym (metrisk) Rest <800μ L
Volym (metrisk) Fungerar 20 mL
Basstil Rund bas
Höjd (metrisk) 75.5 mm
Kvantitet 100
Stängningsstorlek ND20
Markeringspunkt Nej