Läs mer
3M™ Attest™ Biologiska indikatorer för snabb avläsning
Produktkod. 11983604
Change view
Kvantitet:
50-pack
Produktkod. Kvantitet
11983604 50-pack
1 options
Produktkod. 11983604 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000053661
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5090.00 SEK
    3812.41 SEK / Paket med 50
    Save 1277.59 SEK
    25% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-12-2026
Övervakar effektiviteten av ångsteriliseringsprocessen och ger resultat inom 3 timmar. 3M™ Attest™ Biologiska indikatorer för snabb avläsning ger den bästa garantin för sterilitet genom att utmana sterilisatorn med kvantifierbara, mycket resistenta sporer.
  • Lätt att använda och tolka med visuell färgavläsning
  • Fristående biologiska indikatorer minskar avsevärt risken för kontaminering
  • Minimerar falska positiva resultat
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN886-1-2 et ISO 11138-1-3
Produkttyp Biologisk indikator
Kvantitet 50-pack