Läs mer
3M™ Attest™ Biological Indicators
Produktkod. 11973604
Change view
Kvantitet:
100-pack
Produktkod. Kvantitet
11973604 100-pack
1 options
Produktkod. 11973604 Leverantör 3M™ Leverantörsnummer 7000002535
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13682.10 SEK
    3430.74 SEK / Paket med 100
    Save 10251.36 SEK
    74% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Monitors the effectiveness of the steam sterilization process and provides results within 48 hours of incubation. 3M™ Attest™ Biological Indicators provide the best assurance of sterility by challenging the sterilizer with quantifiable, highly resistant spores.
  • Lätt att använda och tolka med visuell färgavläsning
  • Fristående biologiska indikatorer minskar avsevärt risken för kontaminering
  • Minimerar falska positiva resultat
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad EN886-1-2 et ISO 11138-1-3
Färg Pink to Brown
Produkttyp Biologisk indikator
Kvantitet 100-pack