Läs mer
Novus Biologicals™ Heart Tissue Slides (Hypertension)- Frozen
Produktkod. 18632790 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 Slides
Produktkod. Kvantitet
18632790 5 Slides
1 options
Produktkod. 18632790
Brand: Novus Biologicals™ NBP277723
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Frozen), ISH
Art Human
Målspecificitet Heart
Innehåll och lagring Store at -70°C. Avoid freeze-thaw cycles.