Läs mer
Novus Biologicals™ Heart Ventricle Tissue Slides (Hypertension Right)- Paraffin
Produktkod. 18696161 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 Slides
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
18696161 5 Slides
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Produktkod. 18696161 Leverantör Novus Biologicals™ Leverantörsnummer NBP277968
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tissue Slides
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 5 Slides
För användning med (applikation) Immunohistochemistry (IHC), Immunohistochemistry (Paraffin), ISH, Dual RNAScope ISH-IHC
Art Human
Målspecificitet Heart Ventricle
Innehåll och lagring Store at 4°C.