Läs mer
Grant Instruments™ Värmeväxlare kylslinga
För användning med (utrustning):
OLS26
T100, TC120, TX150, TXF200
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Kan anslutas till kallvattenförsörjning eller kylcirkulator. Grant Instruments™ Heat Exchange Coil håller badet nere °till 2 C över kylvätskans temperatur.
- Värmeväxlarslinga i rostfritt stål som kan anslutas till kallvattenförsörjning eller en kylcirkulator
- Kan användas för att hålla en vattenbadstemperatur som är 2 °C över temperaturen på kylvätskan som används
- Kompatibel med OLS 26 Aqua Pro
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | T100, TC120, TX150, TXF200 |
| Temperaturområde | 2 °C |
| Typ | Värmeväxlingsspole |