Läs mer
JULABO™ Badskydd för värmeväxlare
Produktkod. 15420622
För användning med (utrustning):
CORIO™ CD-BC12, CORIO™ CP-1000F, CORIO™ CP-600F, CORIO™ CP-601F, CORIO™ CP-BC12, DYNEO™ DD-1000F, DYNEO™ DD-600F, DYNEO™ DD-601F, DYNEO™ DD-BC12
CORIO™ CD-BC4, CORIO™ CD-BC6, CORIO™ CP-200F, CORIO™ CP-201F, CORIO™ CP-300F, CORIO™ CP-BC4, CORIO™ CP-BC6, DYNEO™ DD-200F, DYNEO™ DD-201F, DYNEO™ DD-300F, DYNEO™ DD-BC4, DYNEO™ DD-BC6
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15420622
Brand: JULABO™ 9970240
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Badrumsöverdrag med inbyggd värmeväxlare
Specifikationer
Beskrivning Med inbyggd värmeväxlare
För användning med (utrustning) CORIO™ CD-BC4, CORIO™ CD-BC6, CORIO™ CP-200F, CORIO™ CP-201F, CORIO™ CP-300F, CORIO™ CP-BC4, CORIO™ CP-BC6, DYNEO™ DD-200F, DYNEO™ DD-201F, DYNEO™ DD-300F, DYNEO™ DD-BC4, DYNEO™ DD-BC6
Typ Badskydd