Läs mer
ANSELL™ Värme- och flambeständighet ActivArmr ™ Handskar
Produktkod. 17913552 Handla allt Ansell Produkter
Change view
Storlek:
9
Produktkod. Storlek
17913552 9
1 options
Produktkod. 17913552 Leverantör ANSELL™ Leverantörsnummer 43113090
Discount Lab Supplies
Använd kampanjkoden 28170
Visa alla kampanjer
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Designad för intermittent hantering av torra heta föremål upp till 350 °C eller 660 °F. Flamsäker och självslocknar när den utsätts för lågor.
  • Denna skära och värmebeständiga handske är gjord med Aramid Fibers yttre garn.
  • Motståndskraftig mot kontakt, konvektion och strålningsvärme.
  • Flamsäker handske. Handskskalet kommer inte att smälta, droppa eller sprida en låga.
  • Lång stickad manschett förlänger skyddet till handleden.
  • Hög nivå av skärskydd: EN nivå 5 och nivå E.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) ANSI ABR 3∣ANSI Cut A5∣CE-nummer∣Ecovadis-etikett∣EN 388:2016 +A1:2018∣SV ISO 21420:2020∣EN407:2020∣Kategori III∣REACH-kompatibel
Kemoterapeutisk klassad Ej tillämpligt
Klorerad Nej
Konstruktion Sticka
Manschettmaterial Aramid fibrer
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
Beläggningsmaterial Obelagd
Färg Gult
Latexfri Nej
Material Aramidfiber
Produkttyp Värmebeständiga handskar
Storlek 9
Stil Clute
Temperatur (engelska) Max. 660 °F
Temperatur (metrisk) Max 350 °C
För användning med (applikation) Hantering av hett glas, flaskor och rutor Hantering av heta metallgjutgods Gummibearbetning, vulkanisering och kalandrering Avformning av gummidäck, remmar och profiler Ta bort produkter från autoklaver
För användning med (utrustning) Maskiner och utrustning
Kön Unisex
Färg på handskemanschett Gult
Handske manschettstil Sticka
Liner material Aramid fibrer
Foder Fodrad
Motståndskraftig mot Värm och skär
Tummen stil Rak
Garnmätare 7
Längd (engelska) 12,99 till 15 tum.
Längd (metrisk) 330 till 381 mm