missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ HEAT hydrochloride

Beskrivning
Very selective α1-adrenoceptor antagonist, precursor of the 3-[125I]-derivative.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEAT hydrochloride |
| Kvantitet | 10 mg |
| Formel vikt | 331.84 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.84 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?