Läs mer
Tocris Bioscience™ HEAT hydrochloride
Beskrivning
Very selective α1-adrenoceptor antagonist, precursor of the 3-[125I]-derivative.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | HEAT hydrochloride |
| Kvantitet | 50 mg |
| Formel vikt | 331.84 |
| Renhet | >98% |
| Molekylvikt (g/mol) | 331.84 |