Läs mer
Heidolph™ Värme-på 1 L Block
Produktkod. 10513924 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
1 l
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10513924 1 l Varje
1 options
Produktkod. 10513924 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058007100
Beräknad leverans: 03-12-2026
Heat-On 1 L Block för användning med omrörningsplatta.
  • För användning med: Omrörande kokplatta
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 33,8 oz.
Kapacitet (metrisk) 1 l
För användning med (utrustning) Värmeplattor med omrörning
Håller 1 L rundbottnad kolv
Temperatur (engelska) 500 °F
Temperatur (metrisk) 260 °C
Typ Blockadapter
Vikt (metrisk) 0.8 kg