Läs mer
Heidolph™ Värmeblock
Produktkod. 10247733 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
250 ml
500 ml
2000 ml
5 l
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Förpackningsstorlek
10247733 250 ml Varje
10782224 500 ml Varje
10483295 2000 ml Varje
10297733 5 l Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10247733 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058006700
Beräknad leverans: 01-12-2026
Öka din dagliga arbetsgenomströmning avsevärt och minska dina över hela processtider genom att snabbt byta Heat-On-block.
  • Det höga temperaturområdet ger obegränsad säkerhet för applikationer upp till 260 °C
  • En unik PFA-beläggning på aluminium Heat-On-kroppen möjliggör överlägsen kemikalieresistens och många års livslängd
  • Kontrollera temperaturen exakt inuti kärlet eller på värmeblocket med en termoelementport som ger den faktiska blocktemperaturen tillbaka till din MR Series kokplatta
  • Öka din dagliga arbetsgenomströmning avsevärt och minska dina över hela processtider genom att snabbt byta Heat-On-block
  • 1000 ml vatten värms upp 66 % snabbare än konventionella oljebad
  • 150 ml vattenflaska kokar på mindre än 11 minuter
  • Varje Heat-On-block är en fristående produkt som kan placeras direkt på omrörningsplattan
  • För användning med multibrunnshållare
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 250 ml
För användning med (utrustning) För multibrunnshållare
Temperatur (engelska) 500 °F
Temperatur (metrisk) 260 °C
Typ Blockadapter
Material Aluminium