Läs mer
Heidolph™ Heat-On Inserts
Produktkod. 11731659 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
10 ml
25 ml
50 ml
150 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) unitSize
11731659 10 ml Varje
10319943 25 ml Varje
10432915 150 ml Varje
10617974 50 ml Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11731659 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058006100
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lämplig för uppvärmning av rundbottnade kolvar
  • För optimal användning rekommenderas att du även köper en Multi-Well-hållare och säkerhetslyfthandtag
  • Den maximala temperaturen för kontinuerlig användning är 260 °C
    • För att mäta detta exakt med en temperatursensor finns ett litet hål på ena sidan av Heat-On Blocket
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 10 ml
För användning med (utrustning) För multibrunnshållare
Typ Heat-On Insert
Spänning 100/230 V
Beläggning Fluoropolymer
Material Aluminium 6082 HE30