Läs mer
Heidolph™ Heat-On Multi-Well Basic Package
Produktkod. 11701719 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Typ:
Heat-On Multi-Well Basic Package
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ unitSize
11701719 Heat-On Multi-Well Basic Package Varje
1 options
Produktkod. 11701719 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058130000
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Värmetillbehör
  • Inkluderar en hållare för flera brunnar och 3 insatser för små rundbottnade flaskor
    • Heat-On-insatserna är lämpliga för 25 mL, 50 mL respektive 100 mL rundbottnade kolvar
    • Ett max. två flaskor åt gången kan tas emot av flerbrunnshållaren
  • Det max. temperatur för kontinuerlig användning är 260 °C
    • För att mäta detta exakt med en temperatursensor finns ett litet hål på ena sidan av Heat-On Blocket
  • Säkerhetslyfthandtag är tillval och finns tillgängliga separat
Beställningsinfo
dimProductType
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Heat-On Multi-Well Basic Package
Beläggning Polymer
Material Aluminium