Beskrivning
- Heat-On-insatser är lämpliga för två 25 ml, 50 ml eller 100 ml rundbottnade kolvar
- Multi-Well-hållare kan omsluta två Heat-On-insatser samtidigt, vilket möjliggör flera kombinationer
- För att mäta exakt med en temperatursensor finns ett litet hål på ena sidan av Heat-On Blocket
- Rep- och kemikaliebeständig Multi-Well-hållare
- Säkerhetslyfthandtag är tillval och tillgängliga separat
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Kolvar med rund botten |
| För användning med (applikation) | Uppvärmning av glas |
| Inkluderar | Hållare och 6 insatser |
| Temperatur (metrisk) | 260 °C |
| Beläggning | PTFE |
| Material | Aluminium |