Läs mer
Heidolph™ Heat-On Multi-Well Hållare
Produktkod. 10502984 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Temperatur (metrisk):
260 °C
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Temperatur (metrisk) Förpackningsstorlek
10502984 260 °C Varje
1 options
Produktkod. 10502984 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058006000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4723.99 SEK
    4395.53 SEK / Paket med 1
    Save 328.46 SEK
    6% Av
Beräknad leverans: 10-12-2026
Denna unika Heat-On Multi-Well-hållare är designad för att hålla antingen en eller två insatser för flaskor som också har bortskurna sidor för användning med flaskor med två eller tre halsar och accepterar de valfria säkerhetslyfthandtagen.
  • Denna unika hållare för flera brunnar är utformad för att hålla antingen en eller två insatser för flaskor (accepterar endast en 150 ml insats)
  • Insatserna finns för 10 mL, 25 mL, 50 mL, 100 mL och 150 mL kolvar
  • Kolvinsatser har också bortskurna sidor för användning med två- eller trehalsade kolvar och accepterar de valfria säkerhetslyfthandtagen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Hållare för flera brunnar
Temperatur (engelska) 500 °F
Temperatur (metrisk) 260 °C
Typ Blockadapter
Material Fluoropolymer