Läs mer
Heidolph™ Insats för Multi-Well-hållare
Produktkod. 10237733 Handla allt Heidolph Instruments Produkter
Change view
Typ:
100 ml insats
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
10237733 100 ml insats Varje
1 options
Produktkod. 10237733 Leverantör Heidolph™ Leverantörsnummer 5058006400
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1703.21 SEK
    1580.17 SEK / Paket med 1
    Save 123.04 SEK
    7% Av
Beräknad leverans: 01-10-2026
Insats för den unika Multi-Well-hållaren som är designad för att hålla antingen en eller två insatser för flaskor som också har bortskurna sidor för användning med två- eller trehalsade flaskor och accepterar de valfria säkerhetslyfthandtagen.
Insats för Heat-On 100-ml Multi-Well-hållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ 100 ml insats