Läs mer
Ansell Kimtech™ M3 Sterila ansiktsmasker
Description
Sterila masker har en icke-irriterande BiCoSof™ innersida och böjbar aluminiumnässtycke. Finns med öronöglor eller mjuka band.
- Gamma-steriliserad till 10-6
- Vit med mjuka band eller öronöglor
- Yttre lager av apererad polyetenfilm för att ge skydd mot kontaminering
- Polyesterbindnings- och polyesterfiltermedia ger en filtreringseffektivitet på 91,9 % och en partikelfiltreringseffektivitet på 93,1 %
Specifications
Specifications
| Produkttyp | Renrumsansiktsmask |
| Färg | Vitt |
| Fästtyp | Slipsar |
| Material | SMS |
| Storlek | Standard |
| Sterilitet | Sterila |
| Stil | Plisserad |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 14001, ISO 9001; CE Simple; Industrial Use Only |
| Renrumsklass | Klass 1 (ISO 3) |
| Disponibel | För engångsbruk |
| Show More |