Läs mer
Ansell Kimtech™ M3 Sterila ansiktsmasker
Produktkod. 15691692
Change view
Fästtyp:
Slipsar
Öronöglor
Inkluderar:
7 tum Mjuka slipsar
9 tum Mjuka slipsar
Stickade öronöglor
Förpackningsstorlek:
Paket med 200
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Fästtyp Inkluderar Förpackningsstorlek
15691692 Öronöglor Stickade öronöglor Paket med 200
11715505 Slipsar 7 tum Mjuka slipsar Paket med 200
11393892 Slipsar 9 tum Mjuka slipsar Paket med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15691692 Leverantör Ansell Leverantörsnummer 62470
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5035.30 SEK
    3341.83 SEK / Paket med 200
    Save 1693.47 SEK
    33% Av
I lager
Sterila masker har en icke-irriterande BiCoSof™ innersida och böjbar aluminiumnässtycke. Finns med öronöglor eller mjuka band.
  • Gamma-steriliserad till 10-6
  • Vit med mjuka band eller öronöglor
  • Yttre lager av apererad polyetenfilm för att ge skydd mot kontaminering
  • Polyesterbindnings- och polyesterfiltermedia ger en filtreringseffektivitet på 91,9 % och en partikelfiltreringseffektivitet på 93,1 %
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Produkttyp Renrumsansiktsmask
Färg Vitt
Fästtyp Öronöglor
Material SMS
Storlek Standard
Sterilitet Sterila
Stil Plisserad
Certifikat och efterlevnad ISO 14001, ISO 9001; CE Simple; Industrial Use Only
Renrumsklass Klass 1 (ISO 3)
Disponibel För engångsbruk
Filtereffektivitet 89,3 % (PFE), 94,1 % (BFE)
Inkluderar Stickade öronöglor
Latexfri Ja
Modell 62470
Porstorlek 0,1μ m (PFE), 3μ m (BFE)
Serie Kimtech™ M3 Sterila