Läs mer
Brady™ Värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17819164
Mått (LxB):
0,187 x 1 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,75 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,25 x 2 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 1 tum.
0,4 x 0,4 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Produktkod. 17819164
Brand: Brady™ 173430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högtemperaturpolyimid tål våglödningsmiljöer och flera hårda tvättar för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning.
  • Ultrahållbart lim är designat för användning med extrema tvättprotokoll och rengöringskemikalier, och är idealiskt för användning i automatisk appliceringsutrustning
  • Glänsande vitt polyimidmaterial kan tryckas med termisk överföring
  • UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
  • Drifttemperatur på -70 °C till 100 °C (-94 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-727 polyimidmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL igenkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0,0044 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Mått (LxB) 0,25 x 0,75 tum.
Längd (engelska) 0,25 tum
Bredd (engelska) 0,75 tum
Bredd (metrisk) 19.05 mm
Höjd (metrisk) 6.35 mm
Alternativt artikelnummer M7-10-727