Läs mer
Brady™ Värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17828154
Mått (LxB):
0,187 x 1 tum.
0,2 x 0,65 tum.
0,25 x 0,25 tum.
0,25 x 0,75 tum.
0,25 x 0,9 tum.
0,25 x 1,5 tum.
0,25 x 2 tum.
0,275 x 0,5 tum.
0,375 x 0,375 tum.
0,375 x 1 tum.
0,4 x 0,4 tum.
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
4.75 mm
5.08 mm
6.35 mm
6.99 mm
9.53 mm
10.16 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
Produktkod. 17828154
Brand: Brady™ 173885
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högtemperaturpolyimid tål våglödningsmiljöer och flera hårda tvättar för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning.
  • Ultrahållbart lim är designat för användning med extrema tvättprotokoll och rengöringskemikalier, och är idealiskt för användning i automatisk appliceringsutrustning
  • Glänsande vitt polyimidmaterial kan tryckas med termisk överföring
  • UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
  • Drifttemperatur på -70 °C till 100 °C (-94 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-727 polyimidmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL igenkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Utstansad
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidig utskriftsbar
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etiketter
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Fyrkantig
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0,0044 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Mått (LxB) 0,4 x 0,4 tum.
Längd (engelska) 0,4 tum.
Bredd (engelska) 0,4 tum.
Bredd (metrisk) 10.16 mm
Höjd (metrisk) 10.16 mm
Alternativt artikelnummer M6-4-727