Läs mer
Brady™ Värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17838754 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,187 x 1 tum
0,2 x 0,65 tum
0,25 x 0,25 tum
0,25 x 0,75 tum
0,25 x 0,9 tum
0,25 x 1,5 tum
0,25 x 2 tum
0,275 x 0,5 tum
0,375 x 0,375 tum
0,375 x 1 tum
0,4 x 0,4 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17838754 0,375 x 1 tum M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17858244 0,187 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 4,75 mm Rektangel
17898384 0,2 x 0,65 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 5,08 mm Rektangel
17819164 0,25 x 0,75 tum M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17808344 0,25 x 0,75 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17828304 0,25 x 0,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17858374 0,25 x 0,25 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Fyrkantig
17878154 0,25 x 2 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17878134 0,25 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17871659 0,275 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,99 mm Rektangel
17858254 0,375 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17878234 0,375 x 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Fyrkantig
17828154 0,4 x 0,4 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 10,16 mm Fyrkantig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17838754 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173414
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2765.00 SEK
    2469.26 SEK / Paket med 500
    Save 295.74 SEK
    10% Av
Beräknad leverans: 11-11-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Högtemperaturpolyimid tål våglödningsmiljöer och flera hårda tvättar för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning.
  • Ultrahållbart lim är designat för användning med extrema tvättprotokoll och rengöringskemikalier, och är idealiskt för användning i automatisk appliceringsutrustning
  • Glänsande vitt polyimidmaterial kan tryckas med termisk överföring
  • UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
  • Drifttemperatur på -70 °C till 100 °C (-94 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-727 polyimidmaterial
Especificaciones
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL igenkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) M710, BMP71
Latexfri Nej
Kvantitet 500 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0,0044 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Mått (L x B) 0,375 x 1 tum
Längd (engelska) 0,375 tum
Bredd (engelska) 1 tum
Bredd (metrisk) 25.4 mm
Höjd (metrisk) 9,53 mm
Alternativt artikelnummer M7-16-727
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.