Läs mer
Brady™ Värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Beskrivning
- Ultrahållbart lim är designat för användning med extrema tvättprotokoll och rengöringskemikalier, och är idealiskt för användning i automatisk appliceringsutrustning
- Glänsande vitt polyimidmaterial kan tryckas med termisk överföring
- UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
- Drifttemperatur på -70 °C till 100 °C (-94 F °till 212 °F)
- Tillverkad av B-727 polyimidmaterial
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Får inte autoklaveras |
| Certifikat och efterlevnad | ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL igenkänd |
| Typ av lim | Permanent akryl |
| Beläggning | Hold (Håll) |
| Färg | Vitt |
| Avsluta | Glans |
| Formatera | Kassett (tejp) |
| Material | Polyimid |
| Utskrivbara sidor | Enkelsidigt utskriftsbart |
| Tryckteknik | Termisk överföring |
| Show More |