Läs mer
Brady™ Värmebeständig polyimid kretskortetiketter för M6/M7-skrivare
Produktkod. 17898384 Handla allt Brady Produkter
Change view
Mått (L x B):
0,187 x 1 tum
0,2 x 0,65 tum
0,25 x 0,25 tum
0,25 x 0,75 tum
0,25 x 0,9 tum
0,25 x 1,5 tum
0,25 x 2 tum
0,275 x 0,5 tum
0,375 x 0,375 tum
0,375 x 1 tum
0,4 x 0,4 tum
För användning med (utrustning):
M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
M710, BMP71
Höjd (metrisk):
4,75 mm
5,08 mm
6,35 mm
6,99 mm
9,53 mm
10,16 mm
Form:
Fyrkantig
Rektangel
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) För användning med (utrustning) Höjd (metrisk) Form
17898384 0,2 x 0,65 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 5,08 mm Rektangel
17858244 0,187 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 4,75 mm Rektangel
17819164 0,25 x 0,75 tum M710, BMP71 6,35 mm Rektangel
17808344 0,25 x 0,75 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17828304 0,25 x 0,9 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17858374 0,25 x 0,25 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Fyrkantig
17878154 0,25 x 2 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17878134 0,25 x 1,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,35 mm Rektangel
17871659 0,275 x 0,5 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 6,99 mm Rektangel
17838754 0,375 x 1 tum M710, BMP71 9,53 mm Rektangel
17858254 0,375 x 1 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Rektangel
17878234 0,375 x 0,375 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 9,53 mm Fyrkantig
17828154 0,4 x 0,4 tum M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter) 10,16 mm Fyrkantig
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 17898384 Leverantör Brady™ Leverantörsnummer 174376
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Högtemperaturpolyimid tål våglödningsmiljöer och flera hårda tvättar för kretskort och elektronisk komponentförprocessmärkning.
  • Ultrahållbart lim är designat för användning med extrema tvättprotokoll och rengöringskemikalier, och är idealiskt för användning i automatisk appliceringsutrustning
  • Glänsande vitt polyimidmaterial kan tryckas med termisk överföring
  • UL-godkänd, uppfyller kraven i MIL-STD-202G, metod 215K
  • Drifttemperatur på -70 °C till 100 °C (-94 F °till 212 °F)
  • Tillverkad av B-727 polyimidmaterial
Specifikationer
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Certifikat och efterlevnad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155, MIL-STD-202G, UL igenkänd
Typ av lim Permanent akryl
Beläggning Hold (Håll)
Färg Vitt
Avsluta Glans
Formatera Kassett (tejp)
Material Polyimid
Utskrivbara sidor Enkelsidigt utskriftsbart
Tryckteknik Termisk överföring
Produkttyp Etikett
Sterilitet Icke-steril
För användning med (applikation) Märkning av kretskort, märkning av komponenter och utrustning, temperaturindikerande märkning
För användning med (utrustning) M610, M611, M710 (med mediaadapter), BMP61, BMP71 (med mediaadapter)
Latexfri Nej
Kvantitet 750 Etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (engelska) -94 °F till +572 °F
Temperaturområde (metriskt) -70 °C till +300 °C
Tjocklek (engelska) 0,0044 tum.
Tjocklek (metrisk) 0.112 mm
Mått (L x B) 0,2 x 0,65 tum
Längd (engelska) 0,2 tum
Bredd (engelska) 0,65 tum.
Bredd (metrisk) 16.51 mm
Höjd (metrisk) 5,08 mm