Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoklavpåse, med ångindikatorpunkt
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Alla Tyvek konstruktion för styrka och mikrobiell barriär
- Designad för ångsterilisering
- Starka fabrikstätningar
- Värmeförsegling
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning och komponenter
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Förbättrar effektiviteten hos avdelningen för reservdelsförberedelse
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | COC |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Temperaturområde (engelska) | <250 °F |
| Visa mer |