Läs mer
Keystone Cleanroom Products 1073B Tyvek Autoklavpåse, med ångindikatorpunkt
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
106,7 x 91,4 cm (42 x 36 tum)
121,9 x 91,4 cm (48 x 36 tum)
145 x 145 cm (57 x 57 tum)
15,2 x 7,6 cm (6 x 3 tum)
152,4 x 91,4 cm (60 x 36 tum)
35,6 x 2,54 cm (14 x 1 tum)
40,6 x 30,5 cm (16 x 12 tum)
45,7 x 38,1 cm (18 x 15 tum)
61 x 91,4 cm (24 x 36 tum)
76,2 x 76,2 cm (30 x 30 tum)
81 x 81 cm (32 x 32 tum)
91,4 x 91,4 cm (36 x 36 tum)
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Paket med 50
Beskrivning
- Alla Tyvek konstruktion för styrka och mikrobiell barriär
- Designad för ångsterilisering
- Starka fabrikstätningar
- Värmeförsegling
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning och komponenter
- Tillverkad och förpackad i en ISO 6 renrum
- Förbättrar effektiviteten hos avdelningen för reservdelsförberedelse
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (engelska) | 176 oz. |
| Kapacitet (metrisk) | 5.2 L |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| För användning med (utrustning) | Farmaceutisk utrustning |
| Material | HDPE |
| Visa mer |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur