Läs mer
Keystone Cleanroom Products Värmeförsegling Tyvek Autoklavpåse
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Mått (L x B):
26 x 16 tum
30 x 27 tum.
Beskrivning
- Tyvek™ /PE Filmkonstruktion för utmärkt styrka och exceptionell mikrobiell barriär
- Designad för ångsterilisering
- Värmeförsegling
- Integrerade vantar
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Gör aseptiska anslutningar inuti isolatorpåsen
- Eliminerar riskerna för kontaminering
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Kapacitet (metrisk) | 35,963 mL |
| Certifikat och efterlevnad | Intyg om överensstämmelse |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Inkluderar | Integrerade vantar, genomskinligt fönster och Steam-indikator |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Visa mer |