Läs mer
Keystone Cleanroom Products Värmeförsegling Tyvek™ Ångsteriliseringspåsar
Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Beskrivning
- Utmärkt val för utrustningsdelar som är tunga, har vassa kanter eller förpackningar som kräver ytdesinfektion efter sterilisering
- DuPont Tyvek™ /Polyesterbaserad flexibel film är luddfri, fukt- och punkteringsbeständig, extremt seg och designad för att autoklaveras
- De Tyvek™ sidan erbjuder hög andningsförmåga samtidigt som den ger en stark barriär från mikrobiell kontaminering
- Den klara filmsidan erbjuder hög klarhet tillsammans med styrka och hållbarhet
- Bör värmeförseglas stängd med en valideringsbar impuls eller kontinuerligt bandvärmeförseglare
- Varje påse har en KLASS A-processindikator, som ändras från rosa till mörkbrun när den utsätts för ånga
- När de avdragbara tätningarna öppnas genereras praktiskt taget inga luftburna partiklar
- Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
- Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
- Fungerar med både Impulse och Continuous Band Sealers
Specifikationer
Specifikationer
| Autoklaveringsbar | Autoklaveringsbar |
| Certifikat och efterlevnad | Certificate of Conformance (COC) |
| Förslutningstyp | Värmeförsegling |
| Färg | Vitt |
| Disponibel | Engångsbruk |
| För användning med (applikation) | Ångsterilisering |
| Material | HDPE |
| Sterilitet | Icke-steril |
| Latexfri | Ja |
| Kvantitet | 1000/Pk. |
| Show More |