Läs mer
Keystone Cleanroom Products Värmeförsegling Tyvek™ Ångsteriliseringspåsar
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Produktkod. 17757807 Handla allt Keystone Cleanroom Products Produkter
Change view
Mått (L x B):
3 x 8 tum.
6 x 3 tum
8 x 6 tum.
10 x 8 tum
12 x 6 tum
15 x 8 tum.
4 x 15 tum
6 x 25 tum.
12 x 12 tum.
17 x 12 tum
17 x 16 tum
18 x 12 tum.
18 x 24 tum.
20 x 10 tum.
22 x 18 tum
24 x 12 tum.
24 x 24 tum.
30 x 10 tum.
30 x 24 tum
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Paket med 250
Paket med 500
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Mått (L x B) unitSize
17757807 12 x 6 tum Paket med 500
17717807 6 x 3 tum Paket med 1000
17747807 8 x 6 tum. Paket med 500
17777807 10 x 8 tum Paket med 500
17787807 15 x 8 tum. Paket med 500
17797807 20 x 10 tum. Paket med 500
17707817 30 x 10 tum. Paket med 500
17717817 12 x 12 tum. Paket med 500
17727817 17 x 12 tum Paket med 500
17737817 18 x 12 tum. Paket med 500
17747817 24 x 12 tum. Paket med 500
17757817 17 x 16 tum Paket med 500
17767817 22 x 18 tum Paket med 500
17777817 18 x 24 tum. Paket med 250
17787817 24 x 24 tum. Paket med 250
17797817 30 x 24 tum Paket med 250
17737807 4 x 15 tum Paket med 500
17767807 6 x 25 tum. Paket med 500
17727807 3 x 8 tum. Paket med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Produktkod. 17757807 Leverantör Keystone Cleanroom Products Leverantörsnummer BBMGTVKHS0612
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Värmeförsegling Tyvek™ Ångsteriliseringspåsar ger en stark barriär mot mikrobiell kontaminering.
  • Utmärkt val för utrustningsdelar som är tunga, har vassa kanter eller förpackningar som kräver ytdesinfektion efter sterilisering
  • DuPont Tyvek™ /Polyesterbaserad flexibel film är luddfri, fukt- och punkteringsbeständig, extremt seg och designad för att autoklaveras
  • De Tyvek™ sidan erbjuder hög andningsförmåga samtidigt som den ger en stark barriär från mikrobiell kontaminering
  • Den klara filmsidan erbjuder hög klarhet tillsammans med styrka och hållbarhet
  • Bör värmeförseglas stängd med en valideringsbar impuls eller kontinuerligt bandvärmeförseglare
  • Varje påse har en KLASS A-processindikator, som ändras från rosa till mörkbrun när den utsätts för ånga
  • När de avdragbara tätningarna öppnas genereras praktiskt taget inga luftburna partiklar
  • Rekommenderas för sterilisering av farmaceutisk utrustning
  • Tillverkad och förpackad i kontrollerad renrumsmiljö
  • Fungerar med både Impulse och Continuous Band Sealers
Specifikationer
Autoklaveringsbar Autoklaveringsbar
Certifikat och efterlevnad Certificate of Conformance (COC)
Förslutningstyp Värmeförsegling
Färg Vitt
Disponibel Engångsbruk
För användning med (applikation) Ångsterilisering
Material HDPE
Sterilitet Icke-steril
Latexfri Ja
Kvantitet 500/Pk.
Mått (L x B) 12 x 6 tum
Längd (engelska) 30,08 cm
Bredd (engelska) 6 tum
Produkttyp Autoklavpåse
Längd (metrisk) 30.5 cm
Bredd (metrisk) 15.2 cm