Läs mer
Eppendorf™ Heat Sealer S100
Produktkod. 15530566 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Produktkod. Pluggtyp
15530566 EU-kontakt
1 options
Produktkod. 15530566 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5391000001
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Ger användarvänlig och pålitlig hermetisk tätning av en mängd olika plattor med flera brunnar.
  • Hermetisk tätning av flerbrunnsplattor
  • Fast tätningstemperatur för reproducerbara resultat
  • Eliminerar avdunstning i PCR, vilket minskar korskontaminering
  • Tätar 96- och 384-brunnars plattor
  • Kompakt design, bärbar enhet
  • Integrerade termostater förhindrar överhettning
  • Förbättrad mekanik för ännu enklare tätning
  • PCR plattadapter ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Hertz 50/60 Hz
Spänning 100/230 V
Mått (L x B x H) 220 × 250 × 230 mm
Elektriska krav 100/230 V, 50/60 Hz
För användning med (utrustning) 96- och 384-brunnars plattor
Pluggtyp EU-kontakt