Läs mer
Eppendorf™ Heat Sealer S200
Produktkod. 15343499 Handla allt Eppendorf Produkter
Change view
Pluggtyp:
EU-kontakt
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Pluggtyp Förpackningsstorlek
15343499 EU-kontakt Varje
1 options
Produktkod. 15343499 Leverantör Eppendorf™ Leverantörsnummer 5392000005
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
I lager
Ger användarvänlig och pålitlig hermetisk tätning av en mängd olika plattor med flera brunnar.
  • Eliminerar avdunstning vid PCR
  • Justerbara tätningstemperaturer för mer flexibilitet
  • Tätar 96- och 384-brunnars plattor
  • Förseglingstid valbar från 1 till 9 sekunder i steg om 0,5 sekunder
  • Integrerad termostat förhindrar överhettning
  • Kraftfullt handtag för ergonomisk manövrering
  • PCR plattadapter ingår
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Spänning 100/230 V
Mått (L x B x H) 220 × 321 × 425 mm
Elektriska krav 100/230 V, 50/60 Hz
För användning med (utrustning) 96- och 384-brunnars plattor
Pluggtyp EU-kontakt
Tätningstemperaturområde 125 °C till 200 °C i steg om °1 C
Frekvens 50/60 Hz