Läs mer
Fisherbrand™ Värmeförseglare med skärare
Produktkod. p-8010650 Handla allt Fisherbrand Produkter
Beskrivning:
UK-kontakt
forts. Europe/Israel Plug
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 15350360
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Försegla påsar, lakan eller slangar snabbt och effektivt. Heat Sealer med Cutter har ett säkert värmeelement som bara är varmt när det används. Timing-ratten möjliggör justerbar tätningstid. Enhet på 450 watt (220/230 VAC) inkluderar en reservdelssats. Finns med en brittisk eller europeisk kontakt.
Försegla påsar, lakan eller slangar snabbt och effektivt. Fisherbrand™ Heat Sealer med Cutter har ett säkert värmeelement som bara är varmt när det används. Timing-ratten möjliggör justerbar tätningstid. Enhet på 450 watt (220/230 VAC) inkluderar en reservdelssats. Finns med en brittisk eller europeisk kontakt.
  • Försegla polyeten- eller polypropenpåsar, ark eller platta rör från 0,01 till 0,8 mm tjocka.
  • Skjutblad tar bort överflödigt material 19 mm från tätningen.
  • Värmeelementet är 310 mm långt och är endast varmt vid tätning.
  • Timing ratten säkerställer säker tätning.
    • Vrid bara ratten för att ställa in tiden (1-8 sekunder).
    • Tryck ner handtaget.
    • Ta bort när lampan indikerar att cykeln är klar.
  • Inkluderar reservdelssats (ytterligare reservdelssatser kan beställas separat):
    • Två extra blad
    • Två extra värmeelement
    • Två extra PTFE-dukar
Specifikationer
Typ Kommersiell påsförslutning
Mått (D x B x H) 446 x 86 x 166 mm (stängd)
För användning med (utrustning) Polyeten- eller polypropenpåsar, ark eller platta rör
Inkluderar Reservdelssats (två vardera: blad, värmeelement, PTFE-dukar), 153 cm nätsladd
Seal Time Justerbar, 1 till 8 sekunder
Beskrivning UK-kontakt