Läs mer
Thermo Scientific™ Värmetätningar för ALPS™ Mikroplattor värmeförseglingsinstrument
Produktkod. 11912361
Material:
Aluminium
Polyester
Produkttyp:
Easy-Peel
EasyPierce 20μ m Tunn folie
Klar tätning stark
Lätt Pierce
ThermoSeal
Mått (L x B):
78 mm x 370 m
78 mm x 610 m
Förpackningsstorlek:
370m
610m
Varje
Produktkod. 11912361
Brand: Thermo Scientific™ AB3559
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Spara tid och kostnader samtidigt som du förbättrar förseglingens integritet med dessa värmeförseglingsinstrument för mikroplattor. Erbjuder möjligheten att hämta prover och sedan återförsegla plattan.
Spara tid och kostnader samtidigt som du förbättrar tätningsintegriteten med Thermo Scientific™ Värmeförseglingar för ALPS™ Mikroplattor värmeförseglingsinstrument. Idealisk för lagringstillämpningar, värmeförsegling erbjuder möjligheten att hämta prover och sedan återförsegla plattan. Vid värmeförsegling placeras först tätningsmaterialet på plats över plattan som ska ha en upphöjd kant runt varje brunn. Värme appliceras jämnt i flera sekunder, vilket resulterar i att tätningsmaterialet binds till den upphöjda kanten för att uppnå en fullständig tätning.
Funktioner
  • Snabb drift
  • Säker för temperaturkänsliga prover
  • Designad för pålitlig prestanda med Thermo Scientific ALPS instrument, inklusive, ALPS 3000, ALPS 25 och ALPS 50 V
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Färg Folie
Lösningsmedels- eller alkoholbeständig Resistent mot Life Science-reagens, DMSO-resistent
Material Aluminium
Sterilitet Icke-steril
Autoklaveringsbar Får inte autoklaveras
Antal Wells 96
nr per ärende 1
Antal per förpackning 1
Mått (L x B) 78 mm x 370 m
För användning med (applikation) Transport- och högtemperaturapplikationer som PCR
Innehåll och lagring Allmän; Långtidslagring inklusive lagring vid låga temperaturer
Formatera Rulla
För användning med (utrustning) ALPS 500 & ALPS 3000
Produkttyp ThermoSeal
Produktlinje Abgene
Lim Polypropen
Certifierat RNAse- och DNAse-fria Nej
Genomstickningsbar Ja
Temperaturområde (metriskt) -80 °C till +120 °C
Well Shape Alla välformer
Plattkompatibilitet Polypropen
Inkubationsförhållanden Allmän
Avdragbar Mycket stark tätning som kräver strippningsverktyg för att skala