Läs mer
Thermo Scientific™ Värmekrympband för Nalgene™ PETG mediaflaskor
Beskrivning
Säkerställ integriteten hos flaskans innehåll med Thermo Scientific™ Värmekrympband för Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG mediaflaskor. Applicera helt enkelt det rekommenderade appliceringsmomentet för Thermo Scientific Nalgene förslutningar och skjut värmekrympbandet över förslutningen och flaskan neck. Värm bandet för att krympa och säkra innehållet med en manipuleringssäker tätning.
- Gammastabila band inkluderar en perforerad ”rivremsa” funktion för enkel borttagning.
- Band tillgängliga finns i fyra storlekar att para sig med Nalgene PETG fyrkantiga mediaflaskor.
- Band packas 1 000 per fodral (två blixtlåspåsar à 500 st).
Specifikationer
Specifikationer
| Färg | Clear |
| Material | PETG |
| nr per ärende | 1000 |
| Antal per förpackning | 1000 |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Vridmoment | 12-17 tum-lb |
| Momentnyckelbeslag | 2195-1024 |
| Halsfinish | 24-415 |
| För användning med (utrustning) | 60 ml kvadratisk mediaflaska |
| Autoklaveringsbar | Not Autoclavable |
| Visa mer |