Läs mer
Thermo Scientific™ Värmekrympband för Nalgene™ PETG mediaflaskor
Produktkod. p-4521553
Halsfinish:
20-415
24-415
38-430
53B
Förpackningsstorlek:
Paket med 1000
Produktkod. 10424553
Brand: Thermo Scientific™ 3121600200
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Säkerställ integriteten hos flaskans innehåll med dessa manipuleringssäkra tätningar. Värmekrympband är gammastabila och har en perforerad rivremsa för enkel borttagning.
Säkerställ integriteten hos flaskans innehåll med Thermo Scientific™ Värmekrympband för Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG mediaflaskor. Applicera helt enkelt det rekommenderade appliceringsmomentet för Thermo Scientific Nalgene förslutningar och skjut värmekrympbandet över förslutningen och flaskan neck. Värm bandet för att krympa och säkra innehållet med en manipuleringssäker tätning.
  • Gammastabila band inkluderar en perforerad ”rivremsa” funktion för enkel borttagning.
  • Band tillgängliga finns i fyra storlekar att para sig med Nalgene PETG fyrkantiga mediaflaskor.
  • Band packas 1 000 per fodral (två blixtlåspåsar à 500 st).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material PETG
nr per ärende 1000
Antal per förpackning 1000
Vridmoment 10-14 tum-lb
Momentnyckelbeslag 2195-1020
Halsfinish 20-415
Produkttyp Värmekrympband
För användning med (utrustning) 30 mL PETG fyrkantig mediaflaska