Läs mer
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Produktkod. 11787144
Färg:
White
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11787144
Brand: Brady™ 115083
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Beskrivning BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Färg White
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Polyolefin
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttyp Wire Marker Sleeve
För användning med (applikation) For wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 100/Roll
Form Rectangle
Krympförhållande 3:1
Storlek (metrisk) 44.83 x 11.15 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -55°C to +135°C
Trådmätare 16 to 10 AWG
Mått (LxB) 11.15 x 44.83 mm
Bredd (metrisk) 44.83 mm
Höjd (metrisk) 8.5 mm