Läs mer
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Produktkod. 11751765
Färg:
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11751765
Brand: Brady™ 115009
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Beskrivning Bulk BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Färg Yellow
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Polyolefin
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttyp Wire Marker Sleeve
För användning med (applikation) For wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71, TLS2200, TLSPC Link
Kvantitet 1000/Roll
Form Rectangle
Krympförhållande 3:1
Storlek (metrisk) 44.83 x 6 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -55°C to +135°C
Trådmätare 22 to 16 AWG
Mått (LxB) 6 x 44.83 mm
Bredd (metrisk) 44.83 mm
Höjd (metrisk) 6 mm
Diameter (metrisk) 2.79 to 1.17 mm