Läs mer
Brady™ Heat-shrink Polyolefin Wiremarker Sleeves
Produktkod. 11727124
Färg:
Yellow
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11727124
Brand: Brady™ 114949
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad RoHS compliant B-342 to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC, UL Recognized to UL224, SAE-AMS-DTL-23053/5 C (Class 1), SAE-AS-81531
Beskrivning BMP71 PermaSleeve Wire Marker Sleeves
Färg Yellow
Avsluta Matte
Formatera Roll
Material Polyolefin
Utskrivbara sidor Single-side Printable
Tryckteknik Dot Matrix, Thermal Transfer
Produkttyp Wire Marker Sleeve
För användning med (applikation) For wire and cable marking
För användning med (utrustning) BMP™71
Etiketter per rad 1
Kvantitet 250/Roll
Form Rectangle
Krympförhållande 3:1
Storlek (metrisk) 44.83 x 8.5 mm (W x H)
Temperaturområde (metriskt) -55°C to +135°C
Trådmätare 18 to 12 AWG
Mått (LxB) 8.50 x 44.83 mm
Bredd (metrisk) 44.83 mm
Höjd (metrisk) 25.4 mm